Learn More
2-Hydroxy-4,6-Dimethoxybenzoesäure, 97 %
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoesäure ist ein Reagenz, das bei der Synthese von Rac Zearalenone-d6 verwendet wird. RAC Zearalenone-d6 ist ein östrogenes Mykotoxin, das von Fusariumpilzen, die häufig in Körnern vorkommen, hergestellt wird. Eine Gruppe von Verbindungen, die als resorcylinsäurehaltige Lactone bezeichnet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 160°C to 162°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2213838 |
| Formelmasse | 198.17 |
| Reinheit (%) | 97% |