Learn More
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033554
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11410240
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50685.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 36436-65-4 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone is used in the preparation of chalcone derivatives with antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Hydroxy-4′,5′-Dimethylacetophenon wird bei der Herstellung von Chalkonderivaten mit antibakterieller Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36436-65-4
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00002306
InChI-Schlüssel YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118976
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-4,5 -Dimethylphenyl)ethanon
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 1 g
Synonym 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 98%