Learn More
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15410529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410529 5 g 5 Gramm
15408456 250 mg 250 Milligramm
15400529 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63694.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33252-64-1
Summenformel C6H3F3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.096
MDL-Nummer MFCD00153193
InChI-Schlüssel JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775093
IUPAC-Name 3-Nitro-5-(Trifluormethyl)-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 189°C to 190°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Synonym 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Formelmasse 208.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest