Learn More
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436937 25 g 25 Gramm
11416937 1 g 1 Gramm
11426937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14360.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17028-61-4 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde is used for the syntheses of zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N?-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate, ethyl 4-(8-methoxy-3?,3?-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2?-indoline]-1?-yl)butanoate and 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde wird für die Synthesen des zinkselektiven spiropyran-basierten fluoreszierenden und photoregenerierbaren Rezeptor, (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate, ethyl 4-(8-methoxy-3′,3′-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indoline]-1′-yl)butanoate und 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17028-61-4
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.15
MDL-Nummer MFCD00017033
InChI-Schlüssel HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 307886
IUPAC-Name 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
SMILES COC1=CC(=CC(C=O)=C1O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Menge 25 g
Beilstein 613271
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3-methoxy-5-nitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 5-nitro-o-vanillin, acmc-1bt2m, 3-methoxy-5-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-5-nitro-3-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 98%