Learn More
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd (Tech.), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10347090 100 g 100 Gramm
10421163 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347090 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121601000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 708-06-5
MDL-Nummer MFCD00004005
InChI-Schlüssel NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
IUPAC-Name 2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Namenshinweis tech.
Schmelzpunkt >77.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 192.0°C (27.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C11H8O2
Strukturformel HOC10H6CHO
Menge 100 g
Beilstein 08,143
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40mg/l
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) ≥93% (on dry substance)
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver des kristallinen Mosts
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.