Learn More
2-Hydroxy-1-Naphthaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446826 100 g 100 Gramm
11436826 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23951.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde is used in Merrified-type synthesis to deterime free amino acid groups in polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-1-Naphthaldehyd wird in der Merrified-artigen Synthese verwendet, um freie Aminosäuregruppen in Polymeren zu bestimmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (40 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 708-06-5
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.183
MDL-Nummer MFCD00004005
InChI-Schlüssel NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
IUPAC-Name 2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Siedepunkt 191°C to 193°C (27 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (40g/L at 20°C).
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde