Learn More
2-Hydroxy-1-Naphthaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde is used in Merrified-type synthesis to deterime free amino acid groups in polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Hydroxy-1-Naphthaldehyd wird in der Merrified-artigen Synthese verwendet, um freie Aminosäuregruppen in Polymeren zu bestimmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (40 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde |
| Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
| Siedepunkt | 191°C to 193°C (27 mmHg) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (40g/L at 20°C). |
| Formelmasse | 172.18 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde