Learn More
2-Hydrazinpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15791739 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15791739 5 g 5 Gramm
15781739 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15791739 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453050050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7504-94-1 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7504-94-1
Summenformel C4H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD01249337
InChI-Schlüssel QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinylpyrimidine, 2-hydrazinopyrimidine, 2-hydrazino-pyrimidine, pyrimidin-2-yl-hydrazine, pyrimidine-2-ylhydrazine, 2 1h-pyrimidinone, hydrazone, 2 1h-pyrimidinone, hydrazone 9ci, hydrazinopyrimidine, aminoiminopyrimidine, 2-hydrazinopyrimdine
PubChem CID 346558
IUPAC-Name Pyrimidin-2-ylhydrazin
SMILES NNC1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydrazinopyrimidine
Schmelzpunkt 110.0°C to 112.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 98%