Learn More
2-Hydrazinpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421129 1 g 1 Gramm
15441129 250 mg 250 Milligramm
15431129 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421129 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64086.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 54608-52-5 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Triazol[4,3-a]pyrazinoxid7, 3-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol[4,3 -a]Pyrazin, sowie Monohydrazone von Pyridin, Pyrazin und Phenylglyoxal werden aus 2-Hydrazinopyrazin synthetisiert.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54608-52-5
Summenformel C4H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD04114555
InChI-Schlüssel IVRLZJDPKUSDCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinylpyrazine, 2-hydrazinopyrazine, pyrazin-2-yl-hydrazine, 1-pyrazin-2-yl hydrazine, hydrazinopyrazine, 2-pyrazin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrazinone, hydrazone, hydrazino pyrazine, pyrazinyl hydrazine, 3-hydrazinopyrazine
PubChem CID 1487823
IUPAC-Name Pyrazin-2-ylhydrazin
SMILES C1=CN=C(C=N1)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydrazinopyrazine
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Farbe Gelb
Menge 1 g
Beilstein 606630
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest