Learn More
2-Hexanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hexanone |
| CAS | 591-78-6 |
| Summenformel | C6 H12 O |
| Menge | 250 g |
| Synonym | 2-Hexanone, 2-Oxohexane, Butyl methyl ketone, MBK, Methyl butyl ketone, Methyl n-butyl ketone, n-Butyl methyl ketone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)C |
| IUPAC-Name | Hexan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.16 |
| Formelmasse | 100.0888 |