Learn More
2-Hexanon, TRC
Artikelnummer. 30406004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406004 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406004 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29442050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hexanone
CAS 591-78-6
Summenformel C6 H12 O
Menge 50 g
Synonym 2-Hexanone, 2-Oxohexane, Butyl methyl ketone, MBK, Methyl butyl ketone, Methyl n-butyl ketone, n-Butyl methyl ketone
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCC(=O)C
IUPAC-Name Hexan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
Formelmasse 100.0888