Learn More
2-Hexanon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10386830 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10021590 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10207593 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10386830 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146881000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-Hexanon, 98 %, C6H12O, CAS-Nummer-591-78-6, 2-Hexanon, 2-Oxohexan, Butylmethylketon, Hexanon, Hexanon-2, Keton, Butylmethyl, Methylbutylketon, Methyl-n-Butylketon, n-Butylmethylketon, Propylaceton, 500 ml, 01, 689, 127 °C, 100,0, 97,5, farblos bis gelb, 0,8100 g/ml, 209-731-1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-78-6
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00009482
InChI-Schlüssel QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
IUPAC-Name Hexan-2-on
SMILES CCCCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hexanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -57°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 127°C
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3COCH3
Brechungsindex 1.3995 to 1.4015
Menge 100 mL
Beilstein 01, 689
Merck Index 15, 6107
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hexanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.