missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Heptylamin, TRC

Artikelnummer. 17994815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17994815 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17994815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2829001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 123-82-0
Summenformel C7 H17 N
Molekulargewicht (g/mol) 115.22
Synonym 2-Heptanamine, Hexylamine, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-aminoheptane, (±)-2-Aminoheptane, 1-Methylhexanamine, 1-Methylhexylamine, 2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, Armeen L-7, DL-1-Methylhexylamine, Heptamine, Heptamine (sympathomimetic), Heptin, NSC 1091, NSC 27160, Rineptil, Rineptyl, Tuamine, Tuaminoheptan, Tuaminoheptane, dl-2-Aminoheptane
IUPAC-Name Heptan-2-amin
SMILES CCCCCC(C)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Heptylamine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
Formelmasse 115.1361
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.