Learn More
2-Hepten-4-ol, (E)+(Z), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420541
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420541
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20057.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4798-59-8 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4798-59-8
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00021932
InChI-Schlüssel DODCYMXUZOEOQF-HWKANZRONA-N
Synonym 2-hepten-4-ol, 2e-2-hepten-4-ol, 2e-hept-2-en-4-ol, 2-heptene-4-ol, e-hept-2-en-4-ol, 2e-2-hepten-4-ol #, 2-hepten-4-ol, e + z, 2-hepten-4-ol, e + z 1g
PubChem CID 5366235
SMILES CCCC(O)\C=C\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hepten-4-ol
Namenshinweis (E)+(Z)
Brechungsindex 1.4362
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
IUPAC-Name (2E)-Hept-2-en-4-ol
Formelmasse 114.18
Reinheit (%) 98%