Learn More
2-Hepten-4-ol, (E)+(Z), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hepten-4-ol |
| Namenshinweis | (E)+(Z) |
| Brechungsindex | 1.4362 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1987 |
| IUPAC-Name | (E)-hept-2-en-4-ol |
| Formelmasse | 114.18 |
| Reinheit (%) | 98% |