Learn More
2-Heptanon, TRC
Artikelnummer. 30396834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396834 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396834 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH28150510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Heptanone
CAS 110-43-0
Summenformel C7 H14 O
Menge 10 g
Synonym 2-Heptanone (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylhexanal, 2-Oxoheptane, Amyl methyl ketone, Butylacetone, MAK, Methyl amyl ketone, Methyl n-amyl ketone, Methyl n-pentyl ketone, Methyl pentyl ketone, n-Amyl methyl ketone, n-Pentyl methyl ketone, NSC 7313, Pentyl methyl ketone
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCCC(=O)C
IUPAC-Name Heptan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Formelmasse 114.1045