Learn More
2-Heptanon, 99 %
Artikelnummer. 11469512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469512 100 mL 100 Milliliter
11369609 250 mL 250 Milliliter
11479512 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469512 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10200.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 110-43-0 | C₇H₁₄O | 114,19 g/mol
2-Heptanon wird als Lösungsmittel für Harze und Lacke verwendet. Es wird auch als Duftstoff in Kosmetika und als Aroma für Lebensmittel verwendet. Es ist als Reagenz an der Synthese von Rifamycin-Derivaten beteiligt, die antibakterielle Aktivität aufweisen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Thiazolidin-4-on-Derivaten als Inhibitor von Toxoplasma gondii eingesetzt. Zudem gilt es als Lokalanästhetikum als alternative zu Lidocain.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2-Heptanon wird als Lösungsmittel für Harze und Lacke verwendet. Es wird auch als Duftstoff in Kosmetika und als Aroma für Lebensmittel verwendet. Es ist als Reagenz an der Synthese von Rifamycin-Derivaten beteiligt, die antibakterielle Aktivität aufweisen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Thiazolidin-4-on-Derivaten als Inhibitor von Toxoplasma gondii eingesetzt. Außerdem gilt es als alternatives Lokalanästhetikum zu Lidocain.
Löslichkeit
Schwach mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-43-0
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00009513
InChI-Schlüssel CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
IUPAC-Name Heptan-2-on
SMILES CCCCCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Heptanone
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 0.82
Siedepunkt 149°C to 150°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.409
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1110
Beilstein 1699063
Merck Index 14,4663
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Heptanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Heptanone
RUO– Nur für Forschungszwecke