Learn More
2-Heptanon, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15605790 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15605790 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15625790 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15605790 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 537683100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-43-0
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00009513
InChI-Schlüssel CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Heptanon, Methylamylketon, Butylaceton, Methylpentylketon, Methyl-n-Amylketon, Amylmethylketon, N-Amylmethylketon, N-Pentylmethylketon, Heptanon, Pentylmethylketon
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
IUPAC-Name Heptan-2-on
SMILES CCCCCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Heptanon
Dichte 0.82 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4COCH3
Menge 100 ml
UN-Nummer UN1110
Beilstein 1699063
Formelmasse 114.19 mol
Reinheit (%) 99 %