Learn More
2-Heptanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051760 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
250 Milliliter
5 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10051760 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10051750 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10307380 1 L Glasflasche 1 Liter
10237213 5 L Plastikeimer 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10051760 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154002500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.85 CHF
    74.60 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 2.25 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 110-43-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-43-0
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00009513
InChI-Schlüssel CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
IUPAC-Name Heptan-2-on
SMILES CCCCCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Heptanone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -35.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 149.0°C to 150.0°C
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4COCH3
Brechungsindex 1.4075 to 1.4095
Menge 250 mL
Beilstein 01, 699
Merck Index 15, 4698
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Heptanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.