Learn More
2-Furyltrimethysilan, 95 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15525966 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15525966
Marke: Thermo Scientific Acros 457370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1578-33-2
Summenformel C7H12OSi
Molekulargewicht (g/mol) 140.26
InChI-Schlüssel HRWRZEKRKZRDRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilylfuran, 2-furyltrimethylsilane, 2-furyl trimethyl silane, 5-trimethylsilylfuran, 2-trimethylsilyl furan, trimethyl 2-furyl silane, 2-trimethylsilyl-furan, amtsi020, furan-2-yl trimethyl silane
PubChem CID 137092
IUPAC-Name Furan-2-yl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furyltrimethysilane
Siedepunkt 58.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 140.26
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furyltrimethysilane, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.