Learn More
2-Furoylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431838
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431838 1 g 1 Gramm
11441838 5 g 5 Gramm
11451838 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14497.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 31909-58-7 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31909-58-7
Summenformel C7H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
MDL-Nummer MFCD00052210
InChI-Schlüssel RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoylacetonitrile, 3-furan-2-yl-3-oxopropanenitrile, 3-2-furyl-3-oxopropanenitrile, 2-cyanoacetylfuran, 2-furanoylacetonitrile, 2-furoyl acetonitrile, pubchem11959, acmc-1cock, 2-2-furanoyl acetonitrile
PubChem CID 141671
IUPAC-Name 3-(Furan-2-yl)-3-Oxopropanenitril
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furoylacetonitrile
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 1 g
Beilstein 111902
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 97%