Learn More
2-Furoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-137277
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
527-69-5
C5H3ClO2
130.53
MFCD00003228
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
68242
furan-2-Carbonylchlorid
C1=COC(=C1)C(=O)Cl
527-69-5
C5H3ClO2
130.53
MFCD00003228
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
68242
furan-2-Carbonylchlorid
C1=COC(=C1)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Furoyl chloride
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -2°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.3200g/mL
Siedepunkt 173°C to 174°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5300 to 1.532
Menge 25 mL
Beilstein 18, 276
Merck Index 15, 4339
Relative Dichte 1.32
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,toluene,methylene chloride,,dichloroethane,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,and chloroform,decomposes in alcohol
Formelmasse 130.53
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.