Learn More
2-Furonitril, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 170430050
Additional Details : CAS : 617-90-3 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205700
  • 62.20 CHF / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
617-90-3
93.08
YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
69245
C1=COC(=C1)C#N
C5H3NO
MFCD00003223
2-furonitrile, 2-cyanofuran, 2-furancarbonitrile, 2-furyl cyanide, unii-2lrk86h722, .alpha.-furyl cyanide, pubchem6961, acmc-209mwb, 2-cyanofuran;2-furancarbonitrile
Furan-2-Carbonitril
Spezifikation
2-Furonitrile
35°C
Glasflasche
1.06
Gelb bis orange
99%
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00003223
2-furonitrile, 2-cyanofuran, 2-furancarbonitrile, 2-furyl cyanide, unii-2lrk86h722, .alpha.-furyl cyanide, pubchem6961, acmc-209mwb, 2-cyanofuran;2-furancarbonitrile
YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
Furan-2-Carbonitril
69245
Flüssig
1.0600g/mL
Authentic
1.4780 to 1.4800
146.0°C to 148.0°C
5g
617-90-3
100.0
C5H3NO
18, 278
Solubility in water: slightly. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
C1=COC(=C1)C#N
93.08
93.08
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Furonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation