Learn More
2-Furoesäure, TRC
Artikelnummer. 30400559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400559 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8637755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furancarboxylic Acid
CAS 88-14-2
Summenformel C5 H4 O3
Menge 5 g
Synonym 2-Furancarboxylic acid, 2-Furoic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyfuran, 2-Furanoic acid, Furan-2-carboxylic acid, NSC 58965, NSC 8842, Pyromucic acid, α-Furancarboxylic acid, α-Furoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1occc1
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
Formelmasse 112.016