Learn More
2-Furfurylamin, TRC
Artikelnummer. 30390285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390285 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF864260100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furfurylamine
CAS 617-89-0
Summenformel C5H7NO
Menge 100 g
Synonym 2-Furanmethanamine, (2-Furanylmethyl)amine, (Furan-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)furan, 2-Furfurylamine, 2-Furylmethanamine, NSC 49136, NSC 61168
InChI-Formel InChI=1S/C5H7NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4,6H2
SMILES C1=COC(=C1)CN
Molekulargewicht (g/mol) 97.12
Formelmasse 97.0528