Learn More
2'-Fukosyllaktose (~90%), TRC
Artikelnummer. 30133278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133278 2 mg 2 Milligramm
30136368 1 mg 1 Milligramm
30006397 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133278 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8361382MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41263-94-9
Summenformel C18H32O15
Molekulargewicht (g/mol) 488.44
Synonym Lactose, 2'-O-fucosyl- (7CI), O-6-Deoxy-α-L-galactopyranosyl-(1→2)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose, 2'-Fucosyllactose, 2'-O-Fucosyllactose
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fucosyllactose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H32O15/c1-5-9(24)12(27)14(29)17(30-5)33-16-13(28)11(26)8(4-21)31-18(16)32-15(7(23)3-20)10(25)6(22)2-19/h2,5-18,20-29H,3-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-/m0/s1
Formelmasse 488.1741
Reinheit (%) >95%