Learn More
2-Formylphenoxyessigsäure, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Formylphenoxyacetic acid |
| Schmelzpunkt | 131°C to 134°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2096797 |
| Formelmasse | 180.16 |
| Reinheit (%) | 98% |