Learn More
Alfa Aesar™ 2-Formylphenoxyessigsäure, 98 %
Artikelnummer. 11452038
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452038 25 g 25 Gramm
11462038 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452038 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A14605.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6280-80-4
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00003315
InChI-Schlüssel ANWMNLAAFDCKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylphenoxyacetic acid, 2-2-formylphenoxy acetic acid, 2-formylphenoxy acetic acid, o-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-formylphenoxy, 2-carboxymethoxybenzaldehyde, ortho-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, o-formylphenoxy, acetic acid, 2-2-formylphenoxy, 2-formylphenoxyaceticacid
PubChem CID 46533
IUPAC-Name 2-(2-formylphenoxy)essigsäure
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Formylphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Menge 25 g
Beilstein 2096797
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%