Learn More
2-Fluorstyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds its application in the homo- and cross-olefin metathesis coupling of vinylphosphane oxides and electron-poor alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es findet seine Anwendung in der Homo- und Cross-Olefin Metathese-Kopplung von Vinylphosphanoxiden und elektronenarmen Alkenen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wärme, Licht, UV-Strahlung und Freiradikal-Initiatoren lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Dunkelheit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluorostyrene |
| Namenshinweis | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
| Dichte | 1.02 |
| Siedepunkt | 29°C to 30°C (4 mmHg) |
| Flammpunkt | 35°C (95°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Brechungsindex | 1.52 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1925226 |
| Mehr anzeigen |