Learn More
2-Fluorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454723 250 g 250 Gramm
11444723 10 g 10 Gramm
11389609 25 g 25 Gramm
11399609 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11454723 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11627.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 372-48-5 | C5H4FN | 97.092 g/mol
2-Fluoropyridine is a useful precursor of 2,3-disubstituted pyridines which is made by the possibility of metallation at C-3, together with the ready nucleophilic displacement of the activated fluorine. It can also react with thiophene to get 2-thiophen-2-yl-pyridine. It is used in the synthesis of aminopyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluoropyridin ist eine nützliche Vorläufersubstanz von 2,3-dissubstituierten Pyridinen, die durch die Möglichkeit der Metallisierung bei C-3 sowie durch die sofortige nukleophile Verdrängung des aktivierten Fluors hergestellt wird. Es kann auch mit Thiophen reagieren und so 2-Thiophen-2-yl-Pyridin erzeugen. Es wird bei der Synthese von Aminopyridinen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-48-5
Summenformel C5H4FN
Molekulargewicht (g/mol) 97.092
MDL-Nummer MFCD00006224
InChI-Schlüssel MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-fluoro, o-fluoropyridine, 2-fluoro-pyridine, pyridine, fluoro, ccris 1725, 2-fluoranylpyridine, fluoropyridine, 2fluoropyridine, 2-fluorpyridin, 2-fluoro-pyridinium
PubChem CID 9746
IUPAC-Name 2-Fluorpyridin
SMILES C1=CC=NC(=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropyridine
Dichte 1.129
Siedepunkt 124°C to 126°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Brechungsindex 1.467
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1515
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 97.09
Reinheit (%) 99%