Learn More
2-Fluorpyridin-4-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10666470 5 g Glasflasche 5 Gramm
10812081 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435930050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 458532-86-0 | C11H15BFNO2 | 223.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458532-86-0
Summenformel C11H15BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.05
MDL-Nummer MFCD06798253
InChI-Schlüssel PCLMNCBIXQQRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-11-5396, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro 4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12060164
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47.9°C to 51.6°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 223.05
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.