Learn More
2'-Fluorpropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368795 50 g 50 Gramm
11348795 2 g 2 Gramm
11358795 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12423.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 446-22-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
2'-Fluoropropiophenone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Fluoropropiophenon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-22-0
Summenformel C9H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 152.17
MDL-Nummer MFCD00009893
InChI-Schlüssel NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone
PubChem CID 579399
IUPAC-Name 1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoropropiophenone
Dichte 1.102
Siedepunkt 89°C to 91°C (12 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.5045
Menge 50 g
Beilstein 3235723
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol. Not miscible in water.
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) 99%