Learn More
2-Fluorphenylhydrazin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414724 5 g 5 Gramm
11404724 1 g 1 Gramm
11424724 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414724 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13716.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2924-15-4 | C6H8ClFN2 | 162.592 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2924-15-4
Summenformel C6H8ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 162.592
MDL-Nummer MFCD00012927
InChI-Schlüssel VFZYLSYYMHFPSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 2-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2-fluorophenylhydrazine hcl, 2-fluorophenylhydrazinehydrochloride, o-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 2-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-2-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem3347, c6h7fn2.hcl, acmc-209h7m
PubChem CID 2723910
IUPAC-Name (2-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3627985
Formelmasse 162.6
Reinheit (%) 98%