Learn More
2-Fluorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309619 1 g 1 Gramm
11418067 5 g 5 Gramm
11428067 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17466.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16744-98-2 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16744-98-2
Summenformel C7H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.113
MDL-Nummer MFCD00001996
InChI-Schlüssel VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
PubChem CID 85588
IUPAC-Name 1-fluor-2-isocyanatbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenyl isocyanate
Siedepunkt 56°C to 58°C (10 mmHg)
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Pungent, Makes Eyes Water
Menge 1 g
UN-Nummer UN3080
Beilstein 1210127
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 98%