Learn More
2-Fluorophenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10295690 5 g Glasflasche 5 Gramm
10082100 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295690 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 16744-98-2
Summenformel C7H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.113
MDL-Nummer MFCD00001996
InChI-Schlüssel VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
PubChem CID 85588
IUPAC-Name 1-fluor-2-isocyanatbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenyl isocyanate
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.2220g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4NCO
Brechungsindex 1.5115 to 1.5135 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid