Learn More
2-Fluorphenethylalkohol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10482261 5 g Glasflasche 5 Gramm
10237710 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482261 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 50919-06-7
Summenformel C8H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 140.16
MDL-Nummer MFCD00002887
InChI-Schlüssel HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
IUPAC-Name 2-(2-Fluorphenyl)-Ethanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenethyl alcohol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0400g/mL
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2CH2OH
Brechungsindex 1.5080 to 1.51
Menge 5 g
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 140.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke