missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluorphenacylbromid, 98 %, ACROS Organics™

Marke:  Acros Organics 446670050

Additional Details : CAS : 655-15-2 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III


Menge 5g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12065400

  • 85.19 CHF / 5 Gramm


Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

655-15-2
217.04
2-bromo-2'-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethanone, 2-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-fluorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl, o-fluorophenacyl bromide, omega-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2'-fluorophenyl ethanone
2-Brom-1-(2-Fluorphenyl)ethanon
C8H6BrFO
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
2737449
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)F

Spezifikation

2-Fluorophenacyl bromide
5g
97.5% min. (GC)
2-bromo-2'-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethanone, 2-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-fluorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl, o-fluorophenacyl bromide, omega-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2'-fluorophenyl ethanone
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)F
217.04
217.04
61.0°C to 63.0°C (0.1 Torr)
655-15-2
C8H6BrFO
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-1-(2-Fluorphenyl)ethanon
2737449
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • 2-Fluorophenacyl bromide

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B

Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate