Läs mer
2-Fluormesitylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425123
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
1 Gramm
5 Gramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11425123
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A12779.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 392-69-8 | C9H11F | 138.19 g/mol
2-Fluoromesitylene, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluormesitylen, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbstoffe.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392-69-8
Summenformel C9H11F
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
MDL-Nummer MFCD00052365
InChI-Schlüssel ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoromesitylene, mesityl fluoride, 2-fluoromesitylene, 2,4,6-trimethylfluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl, 1-fluoro-2,4,6-trimethylbenzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl-benzene, fluormesitylen, mesitylfluoride, pubchem16939
PubChem CID 136234
IUPAC-Name 2-fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(C)=C(F)C(C)=C1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2-Fluoromesitylene
Dichte 0.975
Siedepunkt 163°C to 165°C
Brechungsindex 1.483
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 138.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trimethylfluorobenzene
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mesityl fluoride
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.