Learn More
2-Fluoriodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30395375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395375 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59199025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoroiodobenzene
CAS 348-52-7
Summenformel C6H4FI
Menge 25 g
Synonym 1-Fluoro-2-iodo-5-trifluoromethylbenzene, 1-Fluoro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1-iodobenzene, 2-Fluorophenyl Iodide, 2-Iodo-1-fluorobenzene, 2-Iodofluorobenzene, NSC 51766, o-Fluoroiodobenzene, o-Fluorophenyl Iodide, o-Iodofluorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1I
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 222
Formelmasse 221.9342