Learn More
2-Fluorethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476710
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476710 25 g 25 Gramm
11456710 1 g 1 Gramm
11466710 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476710 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01735.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 371-62-0 | C2H5FO | 64.059 g/mol
2-Fluoroethanol, is used in the microwave spectra of two isotopic species of 2-fluoroethanol have been investigated. The Gg conformer of 2-fluoroethanol is isolated in low-temperature noble gas matrices. Single-photon IR photolysis of 2-fluoroethanol in solid argon has been investigated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluorethanol, wird in den Mikrowellen-Spektren von zwei Isotopenarten von 2-Fluorethanol verwendet, wurden untersucht. The Gg conformer of 2-fluoroethanol is isolated in low-temperature noble gas matrices. Die Einzelphoton-IR-Photolyse von 2-Fluorethanol in festem Argon wurde untersucht.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371-62-0
Summenformel C2H5FO
Molekulargewicht (g/mol) 64.059
MDL-Nummer MFCD00002828
InChI-Schlüssel GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
PubChem CID 9737
IUPAC-Name 2-Fluorethanol
SMILES C(CF)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoroethanol
Schmelzpunkt -27°C
Dichte 1.104
Siedepunkt 102°C to 104°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Brechungsindex 1.365
Menge 25 g
UN-Nummer UN3384
Beilstein 1730857
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
Formelmasse 64.06
Reinheit (%) 95%