Learn More
2-Fluorzimtsäure, TRC
Artikelnummer. 30400638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400638 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5886435G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorocinnamic Acid
CAS 451-69-4
Summenformel C9H7FO2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C=Cc1ccccc1F
IUPAC-Name 3-(2-Fluorphenyl)prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.15
Formelmasse 166.043