Learn More
2-Fluorzimtsäure, überwiegend trans, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448176 25 g 25 Gramm
11438176 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15303.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 451-69-4 | C9H7FO2 | 166.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 451-69-4
Summenformel C9H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.15
MDL-Nummer MFCD00004370
InChI-Schlüssel IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-fluorocinnamic acid, o-fluorocinnamic acid, cinnamic acid, o-fluoro, 2-propenoic acid, 3-2-fluorophenyl, 2e-3-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, trans-2-fluorocinnamic acid
PubChem CID 735833
IUPAC-Name (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorocinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 1863963
Formelmasse 166.15
Reinheit (%) ≥98%