Learn More
2'-Fluorbiphenyl-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446117 5 g 5 Gramm
15436117 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33301.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 365-12-8
Summenformel C13H8FO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.20
MDL-Nummer MFCD00278732
InChI-Schlüssel SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
IUPAC-Name 4-(2-Fluorphenyl)benzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Menge 5 g
Formelmasse 216.21
Reinheit (%) 97%