Learn More
2-Fluorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487507 50 g 50 Gramm
11329619 5 g 5 Gramm
11477507 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15623.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 89-99-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-99-6
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.146
MDL-Nummer MFCD00008107
InChI-Schlüssel LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzylamine, 2-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-fluoro, o-fluorobenzylamine, benzylamine, o-fluoro, 1-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-benzylamine, 2-fluorobenzyl amine, 2-fluorophenyl methylamine, o-fluorobenzyl amine
PubChem CID 66649
IUPAC-Name (2-fluorphenyl)methanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzylamine
Dichte 1.099
Siedepunkt 80°C to 82°C (18 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.517
Menge 50 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 508109
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 97%