Learn More
2-Fluorbenzylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414623
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11414623 100 g 100 Gramm
11404623 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11414623 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11566.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 345-35-7 | C7H6ClF | 144.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 345-35-7
Summenformel C7H6ClF
Molekulargewicht (g/mol) 144.57
MDL-Nummer MFCD00000892
InChI-Schlüssel MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
PubChem CID 9580
IUPAC-Name 1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC=C1CCl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzyl chloride
Dichte 1.216
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5154
Menge 100 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 471699
Formelmasse 144.58
Reinheit (%) ≥98%