Learn More
2-Fluorbenzylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404623 25 g 25 Gramm
11414623 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404623 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11566.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 345-35-7 | C7H6ClF | 144.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345-35-7
Summenformel C7H6ClF
Molekulargewicht (g/mol) 144.57
MDL-Nummer MFCD00000892
InChI-Schlüssel MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
PubChem CID 9580
IUPAC-Name 1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC=C1CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzyl chloride
Dichte 1.216
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5154
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 471699
Formelmasse 144.58
Reinheit (%) ≥98%