Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluorobenzyl chloride |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS | 345-35-7 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.2160g/mL |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |