Learn More
2-Fluorbenzylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 446-48-0 |
| Summenformel | C7H6BrF |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-2-fluorobenzene, 2-(Bromomethyl)fluorobenzene, o-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-2-fluorotoluene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1CBr |
| IUPAC-Name | 1-(Brommethyl)-2-Fluorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.02 |
| Formelmasse | 187.9637 |