Learn More
2-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490593
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490593 10 g 10 Gramm
11400603 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490593 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12692.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 446-48-0 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-48-0
Summenformel C7H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 189.027
MDL-Nummer MFCD00000324
InChI-Schlüssel FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
PubChem CID 67968
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2-Fluorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzyl bromide
Siedepunkt 84°C to 85°C (15 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Geruch Pungent
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1099894
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) 98%