Learn More
2-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10513181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10513181 25 g Glasflasche 25 Gramm
10092540 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10513181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197960250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 446-48-0 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-48-0
Summenformel C7H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 189.03
MDL-Nummer MFCD00000324
InChI-Schlüssel FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
PubChem CID 67968
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2-Fluorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzyl bromide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5670g/mL
Siedepunkt 84°C to 85°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2Br
Brechungsindex 1.5495 to 1.5515
Menge 25 g
Beilstein 05, II, 238
Relative Dichte 1.567
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.